Kluczowe dokumenty
235431
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride
90%
Synonim(y):
Methyl nadic anhydride
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
6.1 (20 °C, vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
5 mmHg ( 120 °C)
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.506 (lit.)
gęstość
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][C@]12C3CC(C(C)=C3)[C@@]1([H])C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-10-6-3-2-5(4-6)7(10)8(11)13-9(10)12/h2-3,5-7H,4H2,1H3/t5-,6+,7+,10+/m0/s1
Klucz InChI
LTVUCOSIZFEASK-MPXCPUAZSA-N
Zastosowanie
- as curing agent in the preparation of vertically aligned and penetrated carbon nanotube/polymer film
- in the synthesis of methyl nadimides endcapped resins based on tris(3-aminophenyl)phosphine oxide
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
275.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
135 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?