Merck
136891
Sigma-Aldrich
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
95%
Synonim(y):
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Beilstein:
82341
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
gęstość pary
5.2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
95%
Formularz
flakes
mp
97-103 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][C@@]12CC=CC[C@]1([H])C(=O)OC2=O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-2,5-6H,3-4H2/t5-,6+
Klucz InChI
KMOUUZVZFBCRAM-OLQVQODUSA-N
Zastosowanie
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride (THPA) can be used as:
  • A curing agent for epoxides.
  • A chemical modifier in the modification of polystyrene via Friedel-Crafts acylation for enhancing the thermal stability of the polymer.
  • A reactant for the synthesis of cis-tetrahydroisoindole-1,3-dione derivatives and cyclic diimides.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
312.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
156 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Polymer networks derived from curing of epoxidised linseed oil: influence of different catalysts and anhydride hardeners
Boquillon N and Fringant C
Polymer, 41(24), 8603-8613 (2000)
Influence of cure schedule and stoichiometry on the dynamic mechanical behaviour of tetrafunctional epoxy resins cured with anhydrides
Guerrero P, et al.
Polymer, 37(11), 2195-2200 (1996)
Chemical modification of polystyrene?IV. Electrophilic substitution of polystyrene with cis-1, 2, 3, 6 tetrahydrophthalic anhydride
Biswas M and Chatterjee S
European Polymer Journal, 19(4), 317-320 (1983)
Cong Zhang et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 226, 193-204 (2016-02-21)
Stepwise pH-responsive nanoparticle system containing charge reversible pullulan-based (CAPL) shell and poly(β-amino ester) (PBAE)/poly(lactic-co-glycolic acid) (PLAG) core is designed to be used as carriers of paclitaxel (PTX) and combretastatin A4 (CA4) for combining antiangiogenesis and chemotherapy to treat hepatocellular carcinoma
Montmorillonite K-10 supported one-pot synthesis of some symmetric diimides and 3a, 4, 7, 7a-tetrahydroisoindole-1, 3-dione derivatives under solvent-free conditions using microwaves
Habibi D and Marvi O
J. Serb. Chem. Soc., 70(4), 579-583 (2005)