Kluczowe dokumenty
8.20365
Sigma-Aldrich
Bezwodnik cykloheksano-1,2-dikarboksylowy
(mixture of isomeres) for synthesis
Synonim(y):
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, Hexahydrophthalic acid anhydride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O3
Masa cząsteczkowa:
154.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
236-086-3
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.01 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
powder
temp. samozapłonu
395 °C (DIN 51794)
siła działania
4040 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
30-33 °C
temp. przejścia
flash point 152 °C
gęstość
1.23 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O1C(=O)C2C(CCCC2)C1=O
InChI
1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
CorrosionHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)