Merck
162167
Sigma-Aldrich
3-cyklohekseno-1-metanol
98%
Synonim(y):
1,2,3,6-Tetrahydrobenzyl alcohol, Cyclohexen-4-ylmethanol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H9CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.17
Beilstein:
2038546
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484 (lit.)
bp
190-192 °C (lit.)
80-85 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCC1CCC=CC1
InChI
1S/C7H12O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2,7-8H,3-6H2
Klucz InChI
VEIYJWQZNGASMA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Cyclohexene-1-metanol jest głównym składnikiem olejku eterycznego wyizolowanego z Pinus sylvestris.
Zastosowanie
3-Cylohekseno-1-metanol został użyty do syntezy nowego makromonomeru epoksydowego polistyrenu funkcjonalizowanego końcowo poprzez polimeryzację rodnikową z przeniesieniem atomu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and characterization of cyclohexene oxide functional polystyrene macromonomers by ATRP and their use in photoinitiated cationic polymerization.
Degirmenci M, et al.
Reactive functional Polymers, 70(1), 28-34 (2010)