Merck
125512
Sigma-Aldrich
Cyclopropyl phenyl ketone
97%
Synonim(y):
Benzoylcyclopropane
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COC3H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
Beilstein:
1860145
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
5 (vs air)
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.553 (lit.)
tw
121-123 °C/15 mmHg (lit.)
mp
7-9 °C (lit.)
gęstość
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(C1CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10O/c11-10(9-6-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Klucz InChI
PJRHFTYXYCVOSJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cyclopropyl phenyl ketone was used to prepare α-cyclopropylstyrene by the Wittig reaction in dimethyl sulfoxide. It was used as starting reagent during the (Z)-titanium enolate formation from cyclopropyl ketones via TiCl4-n-Bu4NI-induced ring opening reaction.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Cyclopropyl substituent effects on acid-catalyzed hydration of alkenes. Correlation by σ+ parameters.
Oyama K and Tidwell TT.
Journal of the American Chemical Society, 98(4), 947-951 (1976)
Enolate formation from cyclopropyl ketones via iodide-induced ring opening and its use for stereoselective aldol reaction.
Han Z, et al.
Tetrahedron, 57(6), 987-995 (2001)