Kluczowe dokumenty
765813
4,4-Difluorocyclohexanemethanol
97%
Synonim(y):
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol, 4,4-Difluorocyclohexane-1-methanol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431
bp
207-213 °C/760 mmHg
gęstość
1.154 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
hydroxyl
ciąg SMILES
OCC1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C7H12F2O/c8-7(9)3-1-6(5-10)2-4-7/h6,10H,1-5H2
Klucz InChI
XJZNZSLOHZLFQP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)