Merck
197718
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol
96%
Synonim(y):
(±)-3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol, (±)-3-hydroksy-1-metylocykloheksen, (±)-Seudenol, 1-Methyl-1-cyclohexen-3-ol, 1-metylo-3-hydroksycykloheks-1-en, 3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol, 3-Metylo-2-cykloheksenol, 3-hydroksy-1-metylocykloheksen
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H8OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484 (lit.)
bp
56 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC1=CC(O)CCC1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h5,7-8H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
XNDZQQSKSQTQQD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol was used in the synthesis of 19-nor-1α, 25-dihydroxyvitamin D(3) derivatives. It was also used in sex pheromone of the Douglas-fir beetle.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
2-Butanone analytical standard
Supelco
02469
2-Butanone
X Zhou et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(18), 3539-3556 (1999-09-10)
The synthesis of four CD-ring-modified 19-nor-1alpha, 25-dihydroxyvitamin D(3) derivatives lacking C15, referred to as 6C analogues, and diastereomeric at C17 and C20 is described. The synthesis involves an Ireland-Claisen rearrangement of a 3-methyl-substituted ester of (1R)-3-methyl-2-cyclohexen-1-ol as the key step
Aldrichimica Acta, 16, 41-41 (1983)