Merck
937347
Sigma-Aldrich
(AdMPhos)PdCl2
greener alternative
Synonim(y):
1,1′-bis(di-1-adamantylofosfino)ferrocen
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H68Cl2FeP2Pd
Masa cząsteczkowa:
964.19
Kod UNSPSC:
12352142
NACRES:
NA.21
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Cross Couplings
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
brown
grupa funkcyjna
phosphine
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
Cl[Pd]([P](c1cccc1)(C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C3)C2)C56C[C@H]7C[C@H](C[C@H](C7)C6)C5)([P](c8cccc8)(C9%10C[C@H]%11C[C@H](C[C@H](C%11)C%10)C9)C%12%13C[C@H]%14C[C@H](C[C@H](C%14)C%13)C%12)Cl.[Fe]
Powiązane kategorie
Opis ogólny
(AdMPhos)PdCl2 jest symetrycznym katalizatorem Pd na bazie ferrocenu. Należy do serii MPhos difosfino-ferrocenowych ligandów zawierających nieporęczne grupy adamantylowe. (AdMPhos)PdCl2 może być stosowany do różnych transformacji sprzęgania krzyżowego, w tym sprzęgania Suzuki, sprzęgania C-P i sprzęgania Csp2-Csp3.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności katalitycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Sprzężenie Murahashi-Feringa (Alkil-Li)
Sprzężenie Kumada-Corriu (Alkil-MgX)
Sprzężenie Negishi (Alkil-ZnX)
Sprzężenie Suzuki-Miyaura (Alkil-B(OR2))
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)