Kluczowe dokumenty
701998
[1,1′-Bis(di-cyclohexylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II)
98%
Synonim(y):
PdCl2(dcypf)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
294-300 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Fe].Cl[Pd]Cl.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/2C17H26P.2ClH.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*7-8,13-16H,1-6,9-12H2;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
HRAMBTUEZQOQRK-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
- α, β-nienasyconych amidów poprzez hydroaminokarbonylację alkinów aminami trzeciorzędowymi.
- Pochodne chinazoliny w reakcji sprzęgania Suzuki-Miyaura pomiędzy chinazolinami zawierającymi niezabezpieczoną grupę NH2 i kwasami aryloboronowymi.
- Związki α-arylowo-karbonylowe poprzez α-arylowanie ketonów chlorkami i bromkami arylowymi.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?