Ferrocen
Ferrocen to pomarańczowy krystaliczny związek metaloorganiczny o wzorze Fe(C5H5)2. Powszechnie określany jako związek warstwowy, ferrocen ma dobrą rozpuszczalność w wielu organicznych rozpuszczalnikach ale jest nierozpuszczalny w wodzie. Niezwykle stabilny, związek ten topi się w temperaturze 173 °C i jest łatwo oczyszczany przez sublimację.
Charakterystyczna struktura ferrocenu obejmuje centralny atom żelaza (Fe) umieszczony pomiędzy dwoma równoległymi, planarnymi pierścieniami cyklopentadienylowymi (C5H5). Silne wiązania tworzą się między atomem żelaza a atomami węgla w pierścieniach cyklopentadienylowych, tworząc stabilny, symetryczny i aromatyczny układ przypominający kanapkę. Ta unikalna struktura, znana jako metalocen, nadaje ferrocenowi niezwykłą stabilność i reaktywność, czyniąc go kamieniem węgielnym w chemii metaloorganicznej o różnorodnych zastosowaniach w katalizie i nauce o materiałach. Ferrocen odegrał historycznie ważną rolę w rozwoju i zrozumieniu chemii metalocenów, ostatecznie prowadząc do Nagrody Nobla dla Ernsta Otto Fischera i Geoffreya Wilkinsona w 1973 roku.
Ferrocen służy jako kluczowy składnik w syntezie niesymetrycznych ligandów ferrocenowych, które znajdują zastosowanie jako katalizatory w różnych reakcjach chemicznych, w tym sprzęgania krzyżowego, uwodornienia, podstawienia allilowego, hydroformylowania i reakcji aldolowych. Jest on również wykorzystywany do produkcji dwuwymiarowego heksagonalnie uporządkowanego mezoporowatego węgla (CMK-5) metodą CVD (chemiczne osadzanie z fazy gazowej). Materiał ten służy jako skuteczny nośnik katalizatora w utlenianiu metanolu.
Czytaj więcej o
Ferrocen jako katalizator
Zarówno ferrocen, jak i jego podstawione pochodne są szeroko stosowane w katalizie ze względu na ich unikalne właściwości elektronowe i strukturalne. Ferrocen jest redoks-aktywny, występując w stanach utlenienia Fe(II) i Fe(III), co pozwala na jego wykorzystanie w procesach transferu elektronów. W reakcjach sprzęgania krzyżowego ferroceny działają jako katalizatory, ułatwiając tworzenie wiązań węgiel-węgiel lub węgiel-heteroatom, co ma kluczowe znaczenie w syntezie organicznej do tworzenia złożonych cząsteczek.
Acetyloferrocen
Acetyloferrocen, pochodzący od ferrocenu, jest związkiem metaloorganicznym charakteryzującym się centrum cyklopentadienylowym żelaza (II) z przyłączoną grupą acetylową. Związek ten służy jako ważny półprodukt w syntezie organicznej, aktywnie uczestnicząc w reakcjach acylowania i substytucji. Jego redoks-aktywny charakter, przypisywany centrum żelazowemu, sprawia, że acetyloferrocen znajduje zastosowanie w katalizie, głównie w procesach redoks. Jego unikalne właściwości elektroniczne i strukturalne znajdują zastosowanie w materiałoznawstwie, przyczyniając się do rozwoju nowych materiałów o ulepszonych właściwościach. Acetyloferrocen może być również stosowany jako prekursor do syntezy 1- ferrocenyloetanolu poprzez redukcję w obecności borohydryku sodu.
Opracowano ligandy fosfinowe zawierające rusztowanie ferrocenu, które wykorzystują sztywność strukturalną i bogatą w elektrony naturę jednostki ferrocenu. Ligandy te mają pożądane właściwości steryczne i elektronowe, które sprawiają, że są one szczególnie odpowiednie w szeregu reakcji sprzęgania Csp2-Csp3 (aryl/heteroaryl - alkil).