Merck
Metanol
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Metanol to polarny rozpuszczalnik organiczny, znany również jako alkohol metylowy. Jest to przezroczysta ciecz o wzorze chemicznym CH3OH. Różnica elektroujemności między atomami grupy -OH generuje region ujemny, co wpływa na region węgla i wodorów, czyniąc go dodatnim. Metanol jest rozważany jako potencjalne źródło wodoru w technologii ogniw paliwowych ze względu na wysoki stosunek H/C, niską skłonność do generowania sadzy, stosunkowo niską temperaturę reformingu i stan ciekły w temperaturze pokojowej.
Na skalę przemysłową metanol jest produkowany przy użyciu gazu ziemnego jako głównego surowca. Olefiny (etylen lub propylen) powstające z metanolu w procesie MTO (methanol-to-olefins) mogą być alternatywą dla ropy naftowej i gazu ziemnego w produkcji paliw węglowodorowych.
Metanol jest stosowany jako rozpuszczalnik w rekrystalizacji oraz do ekstrakcji i oczyszczania związków w chromatografii.
Metanol: rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych
Metanol jest rozpuszczalny w wielu rozpuszczalnikach organicznych, w tym eterach, alkoholach, ketonach i chlorowanych węglowodorach. Jego rozpuszczalność zależy od polarności i struktury molekularnej rozpuszczalnika, a także temperatury i ciśnienia. W rozpuszczalnikach niepolarnych, takich jak benzen, toluen i heksan, metanol jest tylko słabo rozpuszczalny. W rozpuszczalnikach polarnych, takich jak etanol, propanol i aceton, metanol jest wysoce rozpuszczalny.
Metanol z trifluorkiem boru jest stosowany jako odczynnik lub katalizator w reakcjach syntezy organicznej, zwykle do estryfikacji kwasów karboksylowych.
Metanol klasy HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa)
Metanol jest powszechnie stosowany jako składnik fazy ruchomej w HPLC ze względu na niską temperaturę wrzenia, wysoką rozpuszczalność w różnych związkach i niską toksyczność. Jest on często stosowany w odwróconej fazie HPLC do oddzielania związków polarnych, takich jak aminokwasy i peptydy, a w normalnej fazie HPLC do oddzielania związków niepolarnych.
W HPLC metanol jest często łączony z innymi rozpuszczalnikami, takimi jak woda lub acetonitryl, w celu utworzenia dwuskładnikowej lub trójskładnikowej fazy ruchomej. Skład fazy ruchomej można dostosować w celu optymalizacji separacji składników próbki.
Metanol klasy LC-MS (chromatografia cieczowa-spektrometria masowa)
Metanol klasy LC-MS ma zazwyczaj minimalną czystość 99,9% i jest wolny od zanieczyszczeń, takich jak metale ciężkie, sole i inne zanieczyszczenia organiczne, które mogą negatywnie wpływać na analizę LC-MS. Rozpuszczalniki o wysokiej czystości są stosowane w LC-MS, aby uniknąć zanieczyszczenia i zakłóceń analizy.
Stabilne izotopy metanolu jako standardy analityczne/referencyjne
Deuterowany metanol, taki jak metanol-d4, jest formą metanolu, w której atomy wodoru zostały zastąpione deuterem. Jest on używany jako wzorzec wewnętrzny w zastosowaniach spektroskopowych, takich jak spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) i spektrometria mas (MS).
W HPLC deuterowany metanol może być również stosowany jako związek referencyjny w analizie ilościowej. Ponieważ jego czas retencji jest dobrze znany i stabilny, pomaga skorygować zmienność przyrządu i zapewnia dokładne oznaczenie ilościowe analitów w próbce.
Izotopy tlenu metanolu (metanol-18O, 17O) i izotopy węgla metanolu (metanol-13C) są wykorzystywane w różnych zastosowaniach naukowych, takich jak badanie geochemii izotopów, badania środowiskowe i badania metaboliczne.