Niskociśnieniowa chromatografia cieczowa
Niskociśnieniowa chromatografia cieczowa (LPLC) jest techniką analityczną, która wykorzystuje niskie ciśnienie do prowadzenia fazy ruchomej przez kolumnę zawierającą fazę stacjonarną, rozdzielając złożone mieszaniny poprzez podział różnicowy. Pierwotnie wykonywana z otwartymi kolumnami, które wykorzystywały grawitację do przemieszczania próbki przez złoże, znana jest również jako "chromatografia cieczowa z otwartą kolumną". Różne tryby LPLC pozwalają na precyzyjne i wydajne oczyszczanie związków poprzez ich rozdzielanie w oparciu o ich właściwości chemiczne, takie jak rozmiar, ładunek lub powinowactwo.
Jest stosowany głównie do badania biomolekuł, takich jak białka, peptydy i przeciwciała monoklonalne, ze względu na nieniszczący charakter preparatywny. Zazwyczaj LPLC umożliwia zachowanie próbki do dalszych badań. LPLC oferuje dodatkowe korzyści, takie jak prosta konstrukcja, silne możliwości syfonu i skromne wymagania dotyczące oprzyrządowania, w tym detektorów, pomp niskociśnieniowych i kolektorów frakcji. Jego wszechstronność sprawia, że jest niezastąpiony w branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, spożywczej i napojów, monitoringu środowiska i sektorach badawczych. Co więcej, dzięki zastosowaniu niższych ciśnień i mniejszej ilości rozpuszczalnika, LPLC jest zgodny z zasadami zielonej chemii.
Nagrodzone kategorie
Osiągaj precyzyjne separacje dzięki naszej bogatej kolekcji kolumn HPLC. Zwiększ retencję, rozdzielczość i selektywność.
Zapoznaj się z naszą ofertą produktów LPLC: kolumn, adsorbentów, żywic, mediów separacyjnych i akcesoriów dostosowanych do Twoich unikalnych potrzeb.
Wybierz odpowiednie bufory klasy HPLC do precyzyjnej chromatografii w odwróconej fazie. Zapoznaj się z naszą ofertą już teraz.
Systemy Milli-Q® oferują innowacyjne technologie oczyszczania wody opracowane z myślą o potrzebach badawczych laboratoriów, celach zrównoważonego rozwoju i innych ważnych wymaganiach.
Powiązane zasoby
- Brochure: Resins Selection Guide
This guide covers various chromatography methods including adsorption, affinity, gel filtration, hydrophobic interaction, and ion exchange chromatography.