Merck
365947
Sigma-Aldrich
(2,2′-Bipyridine)dichloropalladium(II)
Synonim(y):
2,2′-Bipyridinepalladium dichloride, 2,2′-Bipyridylpalladium dichloride, Bis(2,2′-Bipyridine)palladium dichloride, Dichloro(2,2′-bipyridine)palladium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8Cl2N2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
Cl[Pd]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2.2ClH.Pd/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
MUNARLQNCCGPQU-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)