Merck
766453
Sigma-Aldrich
Iodo[4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene]copper(I)
Synonim(y):
Iodo[1,1′-(9,9-dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(1,1-diphenylphosphine-P)]copper(I)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H32CuIOP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
769.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
380-385 °C
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Cu]I.CC1(C)c2cccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2Oc5c(cccc15)P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C39H32OP2.Cu.HI/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32;;/h3-28H,1-2H3;;1H/q;+1;/p-1
Klucz InChI
BEXLDSSXWBMGGT-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Katalizator miedziowy do sprzęgania krzyżowego.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jinkun Huang et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(11), 3674-3675 (2010-02-26)
Heteroarenes are important structural moieties in many chemical industry fields. A highly efficient Pd/Cu-catalyzed C-H arylation method for a range of heterocycles has been discovered. It was found that the key to the success of this transformation is a combination