Kluczowe dokumenty
930873
[3-(2,4,6-Trimethylbenzyl)-1-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethylimidazolylidene]copper chloride
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H36ClCuN2
Masa cząsteczkowa:
487.59
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Chlorek [3-(2,4,6-trimetylobenzylo)-1-(2,6-diizopropylofenylo)-4,5-dimetyloimidazolilideno]miedzi jest katalizatorem NHC zawierającym wysoce utrudniony i elastyczny niesymetryczny ligand NHC do reakcji hydrofunkcjonalizacji. Katalizator ten może być stosowany w reakcjach addycji hydroelementów, addycji element-element, addycji karbo-elementów, hydratacji, hydroaminacji, hydroarylacji, hyroalkoksylacji, hydrokarboksylacji, cyklizacji, hydrofluorinacji, a także w różnych połączonych procesach wykorzystujących reakcje tandemowe.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)