Merck
736627
Sigma-Aldrich
Mesitylcopper(I)
Synonim(y):
(2,4,6-Trimethylphenyl)copper
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: copper
reagent type: catalyst
mp
184-191 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c([Cu])c(C)c1
InChI
1S/C9H11.Cu/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;/h4-5H,1-3H3;
Klucz InChI
BBUKMFLZOHNUQU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Mesitylcopper(I) is a thermally stable and highly soluble organocopper compound, which is commonly used as a metalation reagent in organic synthesis. In mixed lithium cuprate reagents, mesitylcopper serves as a useful ″holding group″. It is very sensitive to moisture and air therefore reactions must be carried out under anhydrous conditions.
Zastosowanie
Mesitylcopper(I) is can be used to synthesize:
  • Homo and heteroleptic copper(I) complexes such as Cu(I) alkoxides, siloxides, phosphates, amides, and phosphides.
  • Biorelevant copper(I) complexes as biomimetic model compounds.
  • Copper nanoparticles from stabilizing primary amines.
It can also be used as a selective mesityl group transfer reagent in stoichiometric C−C and C−heteroatom bond-forming reactions.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mesitylcopper-a powerful tool in synthetic chemistry
Stollenz M and Meyer F
Organometallics, 31(22), 7708-7727 (2012)