Kluczowe dokumenty
694509
3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7F2N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
133-136 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Cl.FC1(F)CCNC1
InChI
1S/C4H7F2N.ClH/c5-4(6)1-2-7-3-4;/h7H,1-3H2;1H
Klucz InChI
YYVPZQADFREIFR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek 3,3-difluoropirolidyny może być stosowany jako blok budulcowy w syntezie:
Może być również stosowany jako reagent w otrzymywaniu cyklicznych i acyklicznych β-aminofluoroalkenów poprzez aminowanie allilowe przy użyciu katalizatora Pd.
- Triazolowych podstawionych prolylowych difluoropirolidyn jako potencjalnych inhibitorów peptydazy dipeptydylowej-4.
- Podwójnych inhibitorów kinazy leucynowej (DLK).
Może być również stosowany jako reagent w otrzymywaniu cyklicznych i acyklicznych β-aminofluoroalkenów poprzez aminowanie allilowe przy użyciu katalizatora Pd.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Design, Synthesis, Structure-Activity Relationships, and Docking Studies of 1-(?-1, 2, 3-Triazol Substituted Prolyl)-(S)-3, 3-Difluoropyrrolidines as a Novel Series of Potent and Selective Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitors
Zhang L, et al.
Chemical Biology & Drug Design, 81(2), 198-207 (2013)
Activation of Allylic C-F bonds: Palladium-Catalyzed Allylic Amination of 3, 3-Difluoropropenes
Pigeon X, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 49(6), 1123-1127 (2010)