Merck
665525
Sigma-Aldrich
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9F2N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
173-177 °C
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].FC1(F)CCNCC1
InChI
1S/C5H9F2N.ClH/c6-5(7)1-3-8-4-2-5;/h8H,1-4H2;1H
Klucz InChI
OABUKBBBSMNNPM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)