Kluczowe dokumenty
665509
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
155-159 °C
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.FC(F)(F)C1CCNCC1
InChI
1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)5-1-3-10-4-2-5;/h5,10H,1-4H2;1H
Klucz InChI
KMUKXPQVPQUCDB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactnat for:
- C,N-cross coupling reactions
- Synthesis of dopamine D3 receptor antagonists
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?