Kluczowe dokumenty
H10401
Hexamethyleneimine
99%
Synonim(y):
1-Azacycloheptane, Azepane, HMI, Perhydroazepine, Hexahydro-1H-azepine, Homopiperidine
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
7.4 mmHg ( 21.1 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466 (lit.)
tw
138 °C/749 mmHg (lit.)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCCNCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-2-4-6-7-5-3-1/h7H,1-6H2
Klucz InChI
ZSIQJIWKELUFRJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- zeolitic catalysts such as MCM-22 and MCM-49
- SAPO-35, a molecular sieve
- various microporous aluminosilicates and titanosilicates
- organic-inorganic hybrid pervoskite
It can also been used in the total synthesis of various natural products and bioactive molecules such as (−)-balanol, indole estrogens, derivatives of daunorubicin and (+)-cetiedil.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?