Merck
M73206
Sigma-Aldrich
4-Methylpiperidine
96%
Synonim(y):
γ-Pipecoline, 4-Pipecoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.17
Beilstein:
1083
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
tw
124 °C (lit.)
gęstość
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1CCNCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
UZOFELREXGAFOI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Methylpiperidine can be used to synthesize the following bioactive compounds:
  • dimethyl bis(4-methylpiperidine-dithiocarbamato-S,S′)-tin(IV)
  • (E)-4-(4′-methylpiperidino-N-alkoxy) stilbenes
  • 4-methylpiperidinoalkylthio and 4-methylpiperidinoalkoxy derivatives of (E)-chalcone
It can also act as a deprotecting reagent for the removal of Fmoc group from amino acids during solid-phase peptide synthesis.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis and antimicrobial activity of new (E)-4-[piperidino (4'-methylpiperidino-, morpholino-) N-alkoxy] stilbenes.
Wyrzykiewicz E, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 41(4), 519-525 (2006)
Efficient synthesis of peptides with 4-methylpiperidine as Fmoc removal reagent by solid phase synthesis.
Galeano V, et al.
Journal of the Mexican Chemical Society, 58(4), 386-392 (2014)
Synthesis, physicochemical properties and antimicrobial evaluation of new (E)-chalcones.
Nowakowska Z, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 43(4), 707-713 (2008)
Preparation, Spectroscopy, Antimicrobial Assay, and X-Ray Structure of Dimethyl bis-(4-methylpiperidine dithiocarbamato-S, S)-tin (IV).
REHMAN Z, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 31(4), 435-442 (2007)
Aline de Souza et al.
Drug delivery and translational research, 10(6), 1771-1787 (2020-08-26)
Peptide-mediated targeting to colorectal cancer can increase selectivity and specificity of this cancer diagnosis acting as biomarkers. The present work aimed to select peptides using the phage display technique and associate the peptides with polymeric nanospheres in order to evaluate