Merck
ALD00128
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4ClFO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
45-50 °C
ciąg SMILES
ClC1=CC=C(S(=O)(F)=O)C=C1
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
Klucz InChI
PCTLRVPDZBVCMP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Motyw fluorku sulfonylu może być wykorzystany jako łącznik do łączenia małych cząsteczek z białkami lub kwasami nukleinowymi.
To nowe podejście do chemii typu "click" z wykorzystaniem siarczanów jest komplementarnym podejściem do stosowania amidów i grup fosforanowych jako łączników.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, Sigma-Aldrich now offers a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
We współpracy z K. Barrym Sharplessem i współpracownikami oferujemy szereg odczynników fluorku sulfonylu, które ulegają reakcji "Click II".