Merck
88725
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi(3,5-xylyl)phosphine
≥97%
Synonim(y):
(2R)-1-[(1R)-1-[Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J005-1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H40FeP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
638.54
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97%
Postać
powder
czystość optyczna
ee: ≥99%
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C35H35P2.C5H5.Fe/c1-25-19-26(2)22-32(21-25)36(33-23-27(3)20-28(4)24-33)29(5)34-17-12-18-35(34)37(30-13-8-6-9-14-30)31-15-10-7-11-16-31;1-2-4-5-3-1;/h6-24,29H,1-5H3;1-5H;/t29-;;/m1../s1
Klucz InChI
VIWMSTLBMCHMGT-SYXKTQFYSA-N
Opis ogólny
sold in collaboration with Solvias AG
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1