Kluczowe dokumenty
T71501
Trimethylacetaldehyde
96%
Synonim(y):
Pivalaldehyde, Trimethylacetaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.378 (lit.)
bp
74 °C/730 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
gęstość
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2,3)4-6/h4H,1-3H3
Klucz InChI
FJJYHTVHBVXEEQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
3.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-16 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?