Merck
359904
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylbutyraldehyde
95%
Synonim(y):
3,3-Dimethylbutanal, tert-Butylacetaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Beilstein:
1735829
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.397 (lit.)
bp
104-106 °C (lit.)
gęstość
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
CC(C)(C)CC=O
InChI
1S/C6H12O/c1-6(2,3)4-5-7/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of 3, 3-Dimethylbutyraldehyde [J].
Guo-qin CHEN, et al.
Journal of Xiamen University (Natural Science), 4, 021-021 (2009)
LIN H and LIN J.
Fine and Specialty Chemicals / Jing Xi Yu Zhuan Yong Hua Xue Pin, 15, 005-005 (2005)
A convenient synthesis of 3, 3-dimethylbutyraldehyde.
Guo Z, et al.
Synthetic Communications, 31(21), 3395-3399 (2001)
Synlett, 2548-2548 (2006)