Merck
258563
Sigma-Aldrich
2-Methylpentanal
98%
Synonim(y):
2-Methylvaleraldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(CH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Beilstein:
1739423
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
3.45 (vs air)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
390 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
gęstość
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
CCCC(C)C=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-6(2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
FTZILAQGHINQQR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cross-aldol condensation reaction of 2-methylpentanal with propanal to form 2,4-dimethylhept-2-enal has been investigated. Oxidation of 2-methylpentanal with azidotrimetlzylsilane and chromic anhydride in CH2Cl2 has been investigated.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Oxidation of aldehydes to acyl azides by chromic anhydride-azidotrimethylsilane.
Lee JG and Kwak KH.
Tetrahedron Letters, 33(22), 3165-3166 (1992)
Christian P Mehnert et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (15), 1610-1611 (2002-08-13)
C9-aldehyde has been prepared via aldol condensation reactions in ionic liquid media; catalyst investigation showed enhanced product selectivity for the desired aldehyde in ionic liquid media than in conventional solvent systems.
Sajjad Ahmad et al.
Drug design, development and therapy, 15, 1299-1313 (2021-04-02)
Organocatalytic asymmetric Michael addition is a strong approach for C-C bond formation. The objective of the study is to design molecules by exploiting the efficiency of Michael Adducts. We proceeded with the synthesis of Michael adducts by tailoring the substitution