Kluczowe dokumenty
W347418
2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexene-1-acetaldehyde
≥75%
Synonim(y):
β-Homocyclocitral
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
Próba
≥75%
zanieczyszczenia
≤20% β-cyclocitral
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
bp
58-59 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
oily; woody; cooling; camphoraceous; fruity
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)CC1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C11H18O/c1-9-5-4-7-11(2,3)10(9)6-8-12/h8H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
VHTFHZGAMYUZEP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W347418-100G | 4061838182784 |
W347418-25G | 4061838182791 |
W347418-SAMPLE | 4061837536366 |