Kluczowe dokumenty
W274305
2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyde
≥95%, FCC, FG
Synonim(y):
Cyclamen aldehyde
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
gęstość
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; floral
ciąg SMILES
CC(C)c1ccc(CC(C)C=O)cc1
InChI
1S/C13H18O/c1-10(2)13-6-4-12(5-7-13)8-11(3)9-14/h4-7,9-11H,8H2,1-3H3
Klucz InChI
ZFNVDHOSLNRHNN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W274305-SAMPLE-K | 4061837516290 |
W274305-10KG | |
W274305-1KG | |
W274305-10KG-K | |
W274305-1KG-K | 4061837835124 |
W274305-5KG | |
W274305-5KG-K | 4061836712242 |
W274305-SAMPLE |