Kluczowe dokumenty
W288608
2-Phenylpropionaldehyde
≥95%, FCC, FG
Synonim(y):
2-Phenylpropanal, Hydratropaldehyde
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.517 (lit.)
bp
92-94 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fresh; green; floral
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
Klucz InChI
IQVAERDLDAZARL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Cytotoxicity, early safety screening, and antimicrobial potential of minor oxime constituents of essential oils and aromatic extracts.: Explores the safety and effectiveness of 2-Phenylpropionaldehyde among other compounds in essential oils, highlighting its potential antimicrobial properties and implications for food safety and preservation (Strub DJ et al., 2022).
- Spectroscopic Evidence for a Cobalt-Bound Peroxyhemiacetal Intermediate.: This study provides spectroscopic evidence of a cobalt-bound intermediate in reactions involving 2-Phenylpropionaldehyde, advancing our knowledge of chemical reaction mechanisms and catalysis (Cho J et al., 2021).
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W288608-10KG | |
W288608-1KG | |
W288608-5KG | |
W288608-SAMPLE-K | 4061837517570 |
W288608-10KG-K | 4061837835254 |
W288608-1KG-K | 4061837835261 |
W288608-5KG-K | 4061837835278 |
W288608-SAMPLE |