Merck
108030
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methyl-1-propene
technical grade, 90%
Synonim(y):
β-Methallyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=C(CH3)CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.55
Beilstein:
878160
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39050134
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
gęstość pary
3.12 (vs air)
ciśnienie pary
102 mmHg ( 20 °C)
Próba
90%
temp. samozapłonu
899 °F
zawiera
~600 ppm BHT as stabilizer
granice wybuchowości
9.3 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
bp
71-72 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
acetone: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
gęstość
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
Klucz InChI
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Chloro-2-methyl-1-propene is the reactant for the synthesis of cyclobutanone.
Zastosowanie
3-Chloro-2-methyl-1-propene was used to study ring opening polymerization of oxirane derivatives using organotin phosphate condensate. It was used to study cationic polymerization of 3-Chloro-2-methyl-1-propene using using AICI3 and A3IBr, as initiators.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
14.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ring-opening polymerization of various oxirane derivatives using organotin phosphate condensate; selective synthesis of the polyether containing oxirane ring in the side chain.
Iwasa N, et al.
Polym. Bull., 61(2), 207-216 (2008)
K Hooper et al.
American journal of industrial medicine, 22(6), 793-808 (1992-01-01)
In California, 370 carcinogens and 112 reproductive/developmental toxicants have been identified as a result of the State's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986. They include pesticides, solvents, metals, industrial intermediates, environmental mixtures, and reactive agents. Occupational, environmental
The cationic polymerization of 3-chloro-2-methyl-1-propene.
Marek M, et al.
Makromol. Chem., 187(10), 2337-2344 (1986)
Cyclobutanone from Methylenecyclopropane via Oxaspiropentane.
Salaun JRJC and Conia JM.
Organic Syntheses, 36-36 (1977)
3-Chloro-2-methylpropene.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III57-III58 (2004-01-01)