Merck
514330
Sigma-Aldrich
Methyllithium solution
3.1 M in diethoxymethane
Synonim(y):
Lithium methanide, MeLi
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
21.98
Beilstein:
3587162
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
stężenie
3.1 M in diethoxymethane
gęstość
0.846 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li]C
InChI
1S/CH3.Li/h1H3;
Klucz InChI
DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyllithium solution ( 3.1 M in diethoxymethane) can undergo 1,2-addition to benzaldehyde catalyzed by a 2-(2-hydroxyaryl)alcohol (HAROL) ligand in the presence of titanium isopropoxide to form (S)-1-phenylethan-1-ol.
Opakowanie
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Przestroga
Product might have solid or sediment in the bottom of the bottle.
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chiral 2-(2-hydroxyaryl) alcohols (HAROLs) with a 1, 4-diol scaffold as a new family of ligands and organocatalysts.
Dilek O, et al.
Tetrahedron, 74(2), 268-286 (2018)
Erik Selander et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(20), 6395-6400 (2015-04-29)
Interactions among microscopic planktonic organisms underpin the functioning of open ocean ecosystems. With few exceptions, these organisms lack advanced eyes and thus rely largely on chemical sensing to perceive their surroundings. However, few of the signaling molecules involved in interactions