Key Documents
186198
tert-Butyllithium solution
1.7 M in pentane
Synonim(y):
Lithium-2-methyl-2-propanide, t-BuLi
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
~3 (vs air)
Poziom jakości
Postać
liquid
stężenie
1.7 M in pentane
gęstość
0.652 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-4(2)3;/h1-3H3;
Klucz InChI
BKDLGMUIXWPYGD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Alkyllithium derivatives form alkyl iodides and diiodoalkanes by halogen-lithium exchange reaction.
- Inorganic polymer [(LiMo3Se3)n] from [(InMo3Se3)n] by reductive intercalation method.
- Adducts of cinnamic acid (1,3- and 1,4-adducts) by reacting with C-C double of cinnamic acid.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-56.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-49 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?