Kluczowe dokumenty
94439
tert-Butyllithium solution
1.6-3.2 M in heptane
Synonim(y):
Lithium-2-methyl-2-propanide, t-BuLi
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solution
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life
stężenie
1.6-3.2 M in heptane
gęstość
0.69 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-4(2)3;/h1-3H3;
Klucz InChI
BKDLGMUIXWPYGD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?