Merck
332747
Sigma-Aldrich
2-Thienyllithium solution
1.0 M in THF/hexanes
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3LiS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
stężenie
1.0 M in THF/hexanes
gęstość
0.829 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li]c1cccs1
InChI
1S/C4H3S.Li/c1-2-4-5-3-1;/h1-3H;
Klucz InChI
LNMZIBGBEOKNEI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup