Key Documents
317918
1-Naphthaleneacetic acid
technical grade
Synonim(y):
α-Naphthaleneacetic acid, 1-Naphthylacetic acid, NAA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
≥90.0% (GC)
Postać
lumps
powder
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
Klucz InChI
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CCKAR(886) , CCKBR(887)
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?