Merck
526037
Sigma-Aldrich
Cyclopentanecarboxaldehyde
95%
Synonim(y):
Cyclopentanealdehyde, Cyclopentanecarbaldehyde, Cyclopentyl aldehyde, Cyclopentylformaldehyde, Formylcyclopentane
About This Item
Wzór liniowy:
C5H9CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
zawiera
0.1% hydroquinone as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4430 (lit.)
bp
140-141 °C (lit.)
gęstość
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
VELDYOPRLMJFIK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cyclopentanecarboxaldehyde can be prepared from cyclohexene, via copper-catalyzed oxidation with persulfate. It can also be synthesized from mercuric sulfate and cyclohexene.
Zastosowanie
Cyclopentanecarboxaldehyde may be used in the synthesis of:
  • D,L-trans-2-cyclopentylmethylene-1-nitroso-1-(2-hydroxycyclohexyl)hydrazine
  • ethyl 5-cyclopentyl-5-hydroxy-2-pentenoate
  • ethyl 3-cyclo entyl-3-hydroxy-2-vinylpropanoate
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Cyclopentanecarboxaldehyde.
Grummitt O, et al.
Organic Syntheses, 26-26 null
The Synthesis of Some δ-Lactones of α,β,δ-Trihydroxy Acids1.
English Jr J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(2), 615-618 (1951)
2-Hydroxycyclohexylhydrazines. II. 1 Reaction with Nitrous Acid.
Taguchi T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(5), 1104-1106 (1964)
Mechanism of oxidation of the 2-hydroxycyclohexyl radical to cyclopentanecarbaldehyde by copper ions in aqueous solutions.
Masarwa M, et al.
Inorganic Chemistry, 30(8), 1849-1854 (1991)