Kluczowe dokumenty
320358
Isobutyraldehyde
98%
Synonim(y):
2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
66 mmHg ( 4.4 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
384 °F
granice wybuchowości
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.374 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
rozpuszczalność
60 g/L at 25 °C
gęstość
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-11.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-24 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?