Merck
538124
Sigma-Aldrich
Propionaldehyde
reagent grade, 97%
Synonim(y):
Propanal
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
Beilstein:
506010
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
46-50 °C (lit.)
klasa czystości
reagent grade
gęstość pary
2 (vs air)
ciśnienie pary
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
404 °F
granice wybuchowości
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤2.5% (water)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.362 (lit.)
bp
46-50 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
rozpuszczalność
organic solvents: soluble
gęstość
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Propionaldehyde, also known as propanal, is commonly utilized as an intermediate in organic reactions. It can be synthesized by the oxidation of propane in gas-phase. Photodissociation behavior of propionaldehyde has been investigated by the Paneth mirror method. The degradation mechanism of propionaldehyde on Rh(111) surface has been analyzed using temperature programmed desorption (TPD) and high resolution electron energy loss spectroscopy (HREELS). 2-Çhloropropionaldehyde has been synthesized from propionaldehyde, via electrochemical chlorination. The presence of two stable rotamers in propionaldehyde has been reported based on microwave spectral data.
Zastosowanie
  • Odkrycie mechanizmu elektrokatalitycznej redukcji enoli na miedzi w środowisku wodnym: Badania nad mechanizmami elektrokatalitycznej redukcji enoli, w tym implikacjami dla propionaldehydu, dostarczają cennych informacji dla syntezy chemicznej i zastosowań przemysłowych w katalizie (Cui et al., 2022).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Reactions of 1-propanol and propionaldehyde on rhodium (111).
Brown NF and Barteau MA.
Langmuir, 8(3), 862-869 (1992)
Mechanism of the Photolysis of Propionaldehyde.
Garrison WM and Burton M.
J. Chem. Phys., 10(12), 730-739 (1942)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 898-898 (1994)
Microwave spectrum of propionaldehyde.
Butcher SS and Wilson Jr EB.
J. Chem. Phys. , 40(6), 1671-1678 (1964)
Chlorination of propionaldehyde by electrolysis of aqueous chloride solutions.
Maksimov KHA, et al.
Russian Journal of Applied Chemistry, 68(4), 524-526 (1995)