Kluczowe dokumenty
8.07468
Sigma-Aldrich
Karbaldehyd 3-pirydynowy
for synthesis
Synonim(y):
Aldehyd nikotynowy, 3-aldehyd pirydynowy
About This Item
Wzór liniowy:
3-(CHO)C5H4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Numer indeksu EC:
207-900-4
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.3 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
siła działania
2355 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.4 (20 °C, 111 g/L in H2O)
mp
7 °C
temp. przejścia
flash point 84 °C
gęstość
1.14 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
n1cc(ccc1)C=O
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-5H
Klucz InChI
QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.141 - 1.145
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup