Merck
126942
Sigma-Aldrich
N,N′-Diethylethylenediamine
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2NHCH2CH2NHCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4326 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
gęstość
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCNCCNCC
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N,N′-dietylenodiaminę zastosowano jako wzorzec wewnętrzny w selektywnej metodzie chromatografii cieczowej opracowanej do oznaczania etambutolu w próbkach surowicy. Stosowano ją również do rozpuszczania heksametylodisilazidu litu.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yukitaka Nakano et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 20(3), 489-493 (2004-04-08)
A selective liquid chromatographic method has been developed for the assay of ethambutol in serum samples. The assay involves intramolecular excimer-forming derivatization with 4-(1-pyrene)butanoyl chloride (PBC) and isocratic reversed-phase chromatography with fluorescence detection. After acetonitrile-deproteinization of the serum sample, the
Lucht BL and Collum DB.
Journal of the American Chemical Society, 118(14), 3529-3530 (1996)
V H Nissinen et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(13), 4452-4460 (2017-03-18)
In this study, crystalline magnesium chloride-electron donor complexes were prepared by recrystallization of δ-MgCl
Francisco Martínez-Peña et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(64), 16231-16241 (2017-07-25)
The potential use of organoruthenium complexes as anticancer drugs is well known. Herein, a family of activatable tethered ruthenium(II) arene complexes of general formula [Ru{η