Kluczowe dokumenty
D35201
N,N′-Dibenzylethylenediamine
97%
Synonim(y):
DBED
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.565 (lit.)
bp
195 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C(CNCc1ccccc1)NCc2ccccc2
InChI
1S/C16H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2
Klucz InChI
JUHORIMYRDESRB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Polimeryzacja rac-laktydu z otwarciem pierścienia katalizowana przez oktaedryczne kompleksy karboksylanu niklu: Koncentruje się na kompleksie z udziałem N,N′-dibenzyloetylenodiaminy jako syndioselektywnym katalizatorze w syntezie polimerów (A Nikiforov et al., 2023).
- Synteza, struktury krystaliczne i aktywność katalityczna dwóch związków koordynacyjnych miedzi zawierających ligand N, N′-dibenzyloetylenodiaminy: Bada związki koordynacyjne miedzi zawierające N,N′-dibenzyloetylenodiaminę oraz ich właściwości strukturalne i katalityczne (C Liu et al., 2020).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)