Kluczowe dokumenty
Z331368
Lenz® pear shaped flask
capacity 25 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3
pear-shaped flask
single-neck
Połączenie
joint ST/NS14/23
agency
according to DIN 12 383
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Lenz 3.0314.22
pojemność
25 mL
Informacje prawne
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)