Z532282
Aldrich® pear-shaped flask
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
kolba gruszkowa, kolba w kształcie gruszki, kolby okrągłe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
pear-shaped flask
short
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z532282-1EA | 4061832112428 |