Z532274
Aldrich® pear-shaped flask
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
kolba gruszkowa, kolba w kształcie gruszki, kolby okrągłe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
pear-shaped flask
short
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C19686-100G | 4061833474884 |
C19686-500G | 4061831835250 |
77460-100G | 4061836686741 |
77460-500G | 4061836686758 |
C19686-250G | |
C19686-5G | |
Z532274-1EA | 4061832112411 |