Z568376
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity × H 1,000 mL × 255 mm, neck joint: ST/NS 29/32
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
Połączenie
joint: ST/NS neck29/32
sterylność
non-sterile
Właściwości
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Pojemność × wys.
1,000 mL × 255 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z568376-1EA | 4061836505370 |