Kluczowe dokumenty
Z568325
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity 2,000 mL, neck joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
Połączenie
joint: ST/NS neck24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
2,000 mL
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)