Kluczowe dokumenty
Z174815
Sigma-Aldrich
1143 kolba filtrująca
capacity 1000 mL, stopcock for 3-way
Synonim(y):
filtr kolbowy, kolba filtrująca, kolby filtrujące
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
Połączenie
joint ST/NS neck24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type stopcock
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
1000 mL
dopasowywanie
stopcock for 3-way
Opis ogólny
1,000 mL, with 3-way glass stopcock. Allows waste solvent to be drained from flask via stopcock without disassembly, thus minimizing breakage. Use with NMR tube cleaners, Gooch crucibles, and Buchner funnels. With threaded 24/40 joint.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z174815-1EA4061832131658