Key Documents
P24152
N-Phenylethylenediamine
98%
Synonim(y):
N-(2-Aminoethyl)aniline
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.587 (lit.)
tw
262-264 °C (lit.)
gęstość
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCCNc1ccccc1
InChI
1S/C8H12N2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7,9H2
Klucz InChI
OCIDXARMXNJACB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?