Merck
308145
Sigma-Aldrich
N-Propylethylenediamine
≥97%
Synonim(y):
2-Propylaminoethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2NHCH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.18
Beilstein:
1697232
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
bp
147-150 °C (lit.)
gęstość
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCNCCN
InChI
1S/C5H14N2/c1-2-4-7-5-3-6/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
CFNHVUGPXZUTRR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
N-Propylethylenediamine columns help in quantitatively removing Cu(2+) from buffered solutions at pH 6.
Zastosowanie
N-Propylethylenediamine was used in the synthesis of N-acetyl-N′-propylethylenediamine.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D K Ryan et al.
Talanta, 32(9), 859-863 (1985-09-01)
Three types of chelating agents immobilized on glass were compared with Chelex 100 for removing and preconcentrating trace Cu(2+) from laboratory-prepared solutions. Columns of immobilized N-propylethylenediamine (diamine), its bis(dithiocarbamate) (DTC) and immobilized 8-hydroxyquinoline (8-HQ) quantitatively remove Cu(2+) (10-200 mug l.
Murakami Y, et al.
Tetrahedron Letters, 38(21), 3751-3754 (1997)
Shengmiao Liu et al.
Biosensors, 11(2) (2021-03-07)
This research reports a portable immunochip, based on quartz crystal microbalance (QCM) for label-free, low-cost qualitative detection of zearalenone (ZEN) in food samples. The experimental parameters in the functionalization and working process were evaluated in detail, in order to achieve
Liang Li et al.
Talanta, 202, 494-506 (2019-06-07)
A new 3,5-dichlorophenylcarbamated cellulose-bonded silica gel stationary phase (CELCSP) was prepared by a "thiol-ene" addition reaction. The alkenyl group was first introduced onto the cellulose, and then the cellulose was completely isocyanated with 3,5-dichlorophenyl isocyanate. Finally, the alkenyl group was