Key Documents
127027
N-Methyl-1,3-diaminopropane
98%
Synonim(y):
3-(Methylamino)propylamine, N-Methyl-1,3-propanediamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
tw
139-141 °C (lit.)
gęstość
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CNCCCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Grin2a(24409)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - DIN 51755 Part 1
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - DIN 51755 Part 1
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?